Acetone 4-bromo-2-nitrophenylhydrazone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7328-1G OR7328-500MG
APOSOR7328-1GEA 102 EUR
APOSOR7328-1G APOSOR7328-500MG
Acetone 4-bromo-2-nitrophenylhydrazone
Acetone 4-bromo-2-nitrophenylhydrazone
Formel: C₉H₈BrN₃O₃
Molekulargewicht: 286.082 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08445499
CAS-Nummer: 914636-18-3