2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2'-Amino-4-carboxybiphenyl hydrochloride, 4-(2-Aminophenyl)benzoic acid hydrochloride
OR7316-1G
OR7316-5G
APOSOR7316-1GEA
140
EUR
APOSOR7316-1G
APOSOR7316-5G
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₁NO₂·ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07366471 CAS-Nummer: 1172328-87-8 |