Iodobenzene dichloride 70%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7132-1G OR7132-5G OR7132-250MG
APOSOR7132-1GEA 364 EUR
APOSOR7132-1G APOSOR7132-5G APOSOR7132-250MG
Iodobenzene dichloride 70%
Iodobenzene dichloride
Formel: C₆H₅Cl₂I
Schmelzpunkt: 110…112 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00009608
CAS-Nummer: 932-72-9