Ethyl 6-bromo-2-chloro-3-ethoxybenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR71011-1G
OR71011-500MG
OR71011-5G
APOSOR71011-1GEA
230
EUR
APOSOR71011-1G
APOSOR71011-500MG
APOSOR71011-5G
Ethyl 6-bromo-2-chloro-3-ethoxybenzoate 97%
Ethyl 6-bromo-2-chloro-3-ethoxybenzoate
Formel:
C₁₁H₁₂BrClO₃ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD32874088 CAS-Nummer: 2384335-29-7 |