2,4'-Dimethylbiphenyl
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR70106-1G
OR70106-5G
OR70106-10G
APOSOR70106-1GEA
26.1
EUR
APOSOR70106-1G
APOSOR70106-5G
APOSOR70106-10G
2,4'-Dimethylbiphenyl
2,4'-Dimethylbiphenyl
Formel:
C₁₄H₁₄ Siedepunkt: 273…276 °C Dichte: 0.9924 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15042185 CAS-Nummer: 611-61-0 |