Methyl 3-hydroxy-2-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR70011-1G OR70011-5G
APOSOR70011-1GEA 43 EUR
APOSOR70011-1G APOSOR70011-5G
Methyl 3-hydroxy-2-nitrobenzoate
Methyl 3-hydroxy-2-nitrobenzoate
Formel: C₈H₇NO₅
Schmelzpunkt: 114…116 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD09951956
CAS-Nummer: 89942-77-8