5-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-4-formylthiophene, 5-Bromothiophene-3-carbaldehyde, 5-Bromo-3-thenaldehyde
OR70005-1G
OR70005-250MG
OR70005-5G
APOSOR70005-1GEA
91.5
EUR
APOSOR70005-1G
APOSOR70005-250MG
APOSOR70005-5G
5-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
5-Bromothiophene-3-carboxaldehyde
Formel:
C₅H₃BrOS Siedepunkt: 114…116 °C (17 mm Hg) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09042555 CAS-Nummer: 18791-79-2 |