1,5-Dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Piperidone propylene ketal
OR6947-25G
OR6947-5G
OR6947-1G
APOSOR6947-25GEA
433
EUR
APOSOR6947-25G
APOSOR6947-5G
APOSOR6947-1G
1,5-Dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane, technische Qualität
1,5-Dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane
Formel:
C₈H₁₅NO₂ Siedepunkt: 65…67 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040749 CAS-Nummer: 180-94-9 |