Methyl 4-amino-3,5-dibromobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dibromo-4-(methoxycarbonyl)aniline
OR6765-1G
OR6765-5G
APOSOR6765-1GEA
92.8
EUR
APOSOR6765-1G
APOSOR6765-5G
Methyl 4-amino-3,5-dibromobenzoate
Methyl 4-amino-3,5-dibromobenzoate
Formel:
C₈H₇Br₂NO₂ Schmelzpunkt: 102…104 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08436085 CAS-Nummer: 3282-10-8 |