5-Amino-3-(fur-2-yl)isoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6697-150MG
OR6697-50MG
APOSOR6697-150MGEA
147
EUR
APOSOR6697-150MG
APOSOR6697-50MG
5-Amino-3-(fur-2-yl)isoxazole
5-Amino-3-(fur-2-yl)isoxazole
Formel:
C₇H₆N₂O₂ Schmelzpunkt: 99 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01754641 CAS-Nummer: 33866-44-3 |