3-Bromobenzylguanidinium sulphate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6468-100MG
OR6468-200MG
APOSOR6468-100MGEA
265
EUR
APOSOR6468-100MG
APOSOR6468-200MG
3-Bromobenzylguanidinium sulphate
Formel:
C₈H₁₀BrN₃·H₂SO₄ Schmelzpunkt: 174…175 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040820 CAS-Nummer: 90151-50-1 |