3-(4-Aminophenyl)-4-bromo-1-methylpyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
OR6359-1G OR6359-500MG
APOSOR6359-1GEA 379 EUR
APOSOR6359-1G APOSOR6359-500MG
3-(4-Aminophenyl)-4-bromo-1-methylpyrazole
3-(4-Aminophenyl)-4-bromo-1-methylpyrazole
Formel: C₁₀H₁₀BrN₃
Molekulargewicht: 252.11 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084884
CAS-Nummer: 175276-41-2