Methyl 3-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-7-(methoxycarbonyl)-1H-indazole
OR61031-1G OR61031-100MG
APOSOR61031-1GEA 75.4 EUR
APOSOR61031-1G APOSOR61031-100MG
Methyl 3-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Methyl 3-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Formel: C₉H₇BrN₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16556320
CAS-Nummer: 1257535-37-7