1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazol-3-ium iodide
OR61013-1G
OR61013-250MG
APOSOR61013-1GEA
452
EUR
APOSOR61013-1G
APOSOR61013-250MG
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
Formel:
C₉H₁₁N₂·I Schmelzpunkt: 137…142 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00491277 CAS-Nummer: 7181-87-5 |