5-Bromo-2-nitrotoluene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-2-methylnitrobenzene, 4-Bromo-2-methyl-1-nitrobenzene
OR60239-25G OR60239-5G OR60239-1G
APOSOR60239-25GEA 50.9 EUR
APOSOR60239-25G APOSOR60239-5G APOSOR60239-1G
5-Bromo-2-nitrotoluene 98%
5-Bromo-2-nitrotoluene
Formel: C₇H₆BrNO₂
Schmelzpunkt: 55…56 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00137824
CAS-Nummer: 52414-98-9