5-Bromo-2-hydrazino-4-methylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)hydrazine, (5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)hydrazine, 5-Bromo-2-hydrazino-4-picoline
OR60233-5G OR60233-1G
APOSOR60233-5GEA 546 EUR
APOSOR60233-5G APOSOR60233-1G
5-Bromo-2-hydrazino-4-methylpyridine
5-Bromo-2-hydrazino-4-methylpyridine
Formel: C₆H₈BrN₃
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09999921
CAS-Nummer: 913839-67-5