6-Bromo-2-hydrazino-3-methoxypyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(6-Bromo-3-methoxypyrazin-2-yl)hydrazine, 6-Bromo-2-hydrazino-3-methoxy-1,4-diazine
OR60216-100MG
OR60216-1G
OR60216-500MG
APOSOR60216-100MGEA
134
EUR
APOSOR60216-100MG
APOSOR60216-1G
APOSOR60216-500MG
6-Bromo-2-hydrazino-3-methoxypyrazine
6-Bromo-2-hydrazino-3-methoxypyrazine
Formel:
C₅H₇BrN₄O Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD22375534 CAS-Nummer: 1334135-54-4 |