3,5-Dimethylisonicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,5-Dimethylpyridine-4-carbonitrile, 4-Cyano-3,5-dimethylpyridine
OR60147-250MG
OR60147-1G
APOSOR60147-250MGEA
328
EUR
APOSOR60147-250MG
APOSOR60147-1G
3,5-Dimethylisonicotinonitrile
3,5-Dimethylisonicotinonitrile
Formel:
C₈H₈N₂ Schmelzpunkt: 88…89 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11052634 CAS-Nummer: 7584-08-9 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |