3,4-Dihydro-6-nitro-1H-quinolin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Nitro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
OR59827-25G OR59827-5G
APOSOR59827-25GEA 221 EUR
APOSOR59827-25G APOSOR59827-5G
3,4-Dihydro-6-nitro-1H-quinolin-2-one
3,4-Dihydro-6-nitro-1H-quinolin-2-one
Formel: C₉H₈N₂O₃
Schmelzpunkt: 201…202 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00559317
CAS-Nummer: 22246-16-8