3-Amino-5-methylpyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Methylpyridin-3-amine hydrochloride
OR59324-1G
OR59324-250MG
APOSOR59324-1GEA
176
EUR
APOSOR59324-1G
APOSOR59324-250MG
3-Amino-5-methylpyridine hydrochloride
3-Amino-5-methylpyridine hydrochloride
Formel:
C₆H₈N₂·ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09878433 CAS-Nummer: 957065-90-6 |