4-[(Dimethylamino)methyl]piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5900-1G
OR5900-250MG
OR5900-5G
APOSOR5900-1GEA
274
EUR
APOSOR5900-1G
APOSOR5900-250MG
APOSOR5900-5G
4-[(Dimethylamino)methyl]piperidine
4-[(Dimethylamino)methyl]piperidine
Formel:
C₈H₁₈N₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05215181 CAS-Nummer: 138022-00-1 |