2,6-Dimethoxy-3-nitropyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5849-1G
OR5849-5G
OR5849-10G
APOSOR5849-1GEA
42.2
EUR
APOSOR5849-1G
APOSOR5849-5G
APOSOR5849-10G
2,6-Dimethoxy-3-nitropyridine 95+%
2,6-Dimethoxy-3-nitropyridine
Formel:
C₇H₈N₂O₄ Schmelzpunkt: 87…90 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00832858 CAS-Nummer: 18677-41-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...