5-Acetamido-2-bromopyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5807-1G OR5807-5G
APOSOR5807-1GEA 87 EUR
APOSOR5807-1G APOSOR5807-5G
5-Acetamido-2-bromopyridine 95%
5-Acetamido-2-bromopyridine
Formel: C₇H₇BrN₂O
Schmelzpunkt: 134…140 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07363807
CAS-Nummer: 29958-19-8