Ethyl 2-sulphamoylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Ethoxycarbonyl)benzenesulphonamide
OR5787-100G OR5787-25G OR5787-5G
APOSOR5787-100GEA 94.4 EUR
APOSOR5787-100G APOSOR5787-25G APOSOR5787-5G
Ethyl 2-sulphamoylbenzoate
Ethyl 2-sulphamoylbenzoate
Formel: C₉H₁₁NO₄S
Schmelzpunkt: 83 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00455715
CAS-Nummer: 59777-72-9