Tris(N,N-dimethylaminopropyl)amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR55744-1G
OR55744-250MG
APOSOR55744-1GEA
150
EUR
APOSOR55744-1G
APOSOR55744-250MG
Tris(N,N-dimethylaminopropyl)amine
Tris(N,N-dimethylaminopropyl)amine
Formel:
C₁₅H₃₆N₄ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00190091 CAS-Nummer: 33329-35-0 UN-Nummer: 2735 ADR: 8,III |