(7-Bromobenzofuran-2-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55740-1G OR55740-250MG
APOSOR55740-1GEA 543 EUR
APOSOR55740-1G APOSOR55740-250MG
(7-Bromobenzofuran-2-yl)methanol
(7-Bromobenzofuran-2-yl)methanol
Formel: C₉H₇BrO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21233818
CAS-Nummer: 1467056-12-7