2-Amino-7-naphthol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55723-100MG OR55723-250MG OR55723-500MG
APOSOR55723-100MGEA 255 EUR
APOSOR55723-100MG APOSOR55723-250MG APOSOR55723-500MG
2-Amino-7-naphthol 95%
2-Amino-7-naphthol
Formel: C₁₀H₉NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06252604
CAS-Nummer: 93-36-7