Ethyl 7-bromobenzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55717-1G OR55717-250MG OR55717-5G
APOSOR55717-1GEA 252 EUR
APOSOR55717-1G APOSOR55717-250MG APOSOR55717-5G
Ethyl 7-bromobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromobenzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉BrO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10699643
CAS-Nummer: 1033201-65-8