Ethyl 1-(4-bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55693-1G OR55693-250MG
APOSOR55693-1GEA 132 EUR
APOSOR55693-1G APOSOR55693-250MG
Ethyl 1-(4-bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Ethyl 1-(4-bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀BrN₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29905003
CAS-Nummer: 1678521-73-7