Ethyl 1-phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55689-1G
OR55689-250MG
APOSOR55689-1GEA
221
EUR
APOSOR55689-1G
APOSOR55689-250MG
Ethyl 1-phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Ethyl 1-phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₁N₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03837854 CAS-Nummer: 1019-95-0 |