2-Bromo-3'-cyclopropylacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR55673-1G OR55673-250MG
APOSOR55673-1GEA 109 EUR
APOSOR55673-1G APOSOR55673-250MG
2-Bromo-3'-cyclopropylacetophenone
2-Bromo-3'-cyclopropylacetophenone
Formel: C₁₁H₁₁BrO
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD20484207
CAS-Nummer: 627463-23-4
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III