Ethyl 4-bromo-1,3-thiazole-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 4-bromothiazole-2-carboxylate
OR55633-1G
OR55633-5G
APOSOR55633-1GEA
53.8
EUR
APOSOR55633-1G
APOSOR55633-5G
Ethyl 4-bromo-1,3-thiazole-2-carboxylate 95%
Ethyl 4-bromo-1,3-thiazole-2-carboxylate
Formel:
C₆H₆BrNO₂S Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11044971 CAS-Nummer: 959755-96-5 |