4-Chloro-5-methyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55604-1G OR55604-250MG
APOSOR55604-1GEA 917 EUR
APOSOR55604-1G APOSOR55604-250MG
4-Chloro-5-methyl-1H-indazole
4-Chloro-5-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇ClN₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22628251
CAS-Nummer: 152626-83-0