2,4-Bis(methylsulphonyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55491-1G
OR55491-5G
APOSOR55491-1GEA
249
EUR
APOSOR55491-1G
APOSOR55491-5G
2,4-Bis(methylsulphonyl)benzaldehyde
2,4-Bis(methylsulphonyl)benzaldehyde
Formel:
C₉H₁₀O₅S₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28962763 CAS-Nummer: 1845690-57-4 |