(1R,3R,5S)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55481-1G OR55481-250MG
APOSOR55481-1GEA 1020 EUR
APOSOR55481-1G APOSOR55481-250MG
(1R,3R,5S)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
(1R,3R,5S)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
Formel: C₁₅H₂₁NO
Schmelzpunkt: 69 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00209918
CAS-Nummer: 70243-51-5