1,4-Dibromo-2,3-dichlorobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55440-1G OR55440-5G
APOSOR55440-1GEA 63.8 EUR
APOSOR55440-1G APOSOR55440-5G
1,4-Dibromo-2,3-dichlorobenzene 95%
Formel: C₆H₂Br₂Cl₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09878188
CAS-Nummer: 100191-20-6