3-Bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55383-1G OR55383-250MG OR55383-5G
APOSOR55383-1GEA 696 EUR
APOSOR55383-1G APOSOR55383-250MG APOSOR55383-5G
3-Bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid 95%
3-Bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClIO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31619567
CAS-Nummer: 2091247-87-7