4'-Bromo-3'-iodoacetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55348-250MG
OR55348-1G
OR55348-5G
APOSOR55348-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR55348-250MG
APOSOR55348-1G
APOSOR55348-5G
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone 95%
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone
Formel:
C₈H₆BrIO Schmelzpunkt: 79…82 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18391612 CAS-Nummer: 919124-08-6 |