Methyl 3-(chloromethyl)benzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR55315-1G OR55315-5G
APOSOR55315-1GEA 226 EUR
APOSOR55315-1G APOSOR55315-5G
Methyl 3-(chloromethyl)benzoate 98%
Methyl 3-(chloromethyl)benzoate
Formel: C₉H₉ClO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00157184
CAS-Nummer: 34040-63-6