trans-Ethyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR55285-250MG
OR55285-1G
APOSOR55285-250MGEA
50.9
EUR
APOSOR55285-250MG
APOSOR55285-1G
trans-Ethyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Formel:
C₉H₁₇NO₂·ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14635812 CAS-Nummer: 2084-28-8 |