2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4-Dichloro-5-(methylthio)pyrimidine
OR55092-1G
OR55092-5G
APOSOR55092-1GEA
120
EUR
APOSOR55092-1G
APOSOR55092-5G
2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine
2,4-Dichloro-5-(methylsulphanyl)pyrimidine
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂S Schmelzpunkt: 105…106 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD22199809 CAS-Nummer: 7401-98-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...