4-Cyclopropylthiophene-2-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR54824-1G
OR54824-250MG
OR54824-5G
APOSOR54824-1GEA
116
EUR
APOSOR54824-1G
APOSOR54824-250MG
APOSOR54824-5G
4-Cyclopropylthiophene-2-sulphonyl chloride
4-Cyclopropylthiophene-2-sulphonyl chloride
Formel:
C₇H₇ClO₂S₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32203986 CAS-Nummer: 2407349-23-7 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |