2-Amino-6-bromo-4-nitrophenol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54659-100MG OR54659-1G OR54659-250MG
APOSOR54659-100MGEA 128 EUR
APOSOR54659-100MG APOSOR54659-1G APOSOR54659-250MG
2-Amino-6-bromo-4-nitrophenol, tech
2-Amino-6-bromo-4-nitrophenol
Formel: C₆H₅BrN₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27975903
CAS-Nummer: 185335-67-5