3-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR54648-1G OR54648-250MG
APOSOR54648-1GEA 522 EUR
APOSOR54648-1G APOSOR54648-250MG
3-(Cyclopropyl)benzyl bromide
3-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Formel: C₁₀H₁₁Br
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD15527185
CAS-Nummer: 1260850-05-2
UN-Nummer: 1760
ADR: 8,III