4-Bromo-2-chloro-5-iodophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR54637-1G OR54637-250MG
APOSOR54637-1GEA 284 EUR
APOSOR54637-1G APOSOR54637-250MG
4-Bromo-2-chloro-5-iodophenol 95%
4-Bromo-2-chloro-5-iodophenol
Formel: C₆H₃BrClIO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31700577
CAS-Nummer: 2092799-35-2
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III