2-Chloro-3-nitroaniline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR54620-100MG
OR54620-250MG
OR54620-1G
APOSOR54620-100MGEA
108
EUR
APOSOR54620-100MG
APOSOR54620-250MG
APOSOR54620-1G
2-Chloro-3-nitroaniline 95+%
2-Chloro-3-nitroaniline
Formel:
C₆H₅ClN₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00800473 CAS-Nummer: 3970-41-0 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |