4-Amidinobenzoic acid hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Carbamimidoylbenzoic acid hydrochloride
OR54616-10G OR54616-1G OR54616-5G
APOSOR54616-10GEA 619 EUR
APOSOR54616-10G APOSOR54616-1G APOSOR54616-5G
4-Amidinobenzoic acid hydrochloride 97%
4-Amidinobenzoic acid hydrochloride
Formel: C₈H₈N₂O₂·ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00269643
CAS-Nummer: 42823-72-3