3-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54507-1G OR54507-5G OR54507-250MG
APOSOR54507-1GEA 60.9 EUR
APOSOR54507-1G APOSOR54507-5G APOSOR54507-250MG
3-Bromo-2-nitrobenzoic acid
3-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10700064
CAS-Nummer: 116529-61-4