4-Bromo-2-methylbenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54376-1G OR54376-250MG OR54376-5G
APOSOR54376-1GEA 202 EUR
APOSOR54376-1G APOSOR54376-250MG APOSOR54376-5G
4-Bromo-2-methylbenzyl bromide
4-Bromo-2-methylbenzyl bromide
Formel: C₈H₈Br₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12025011
CAS-Nummer: 156001-49-9