2-(4-Formylphenyl)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR53129-1G
OR53129-250MG
APOSOR53129-1GEA
574
EUR
APOSOR53129-1G
APOSOR53129-250MG
2-(4-Formylphenyl)acetonitrile 95%
2-(4-Formylphenyl)acetonitrile
Formel:
C₉H₇NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12756802 CAS-Nummer: 55211-74-0 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |